Indio (III) óxido 99,99 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Trióxido de diindio
12544.09
12544.18
12544.30
12544.09EA
133
EUR
12544.09
12544.18
12544.30
Indio (III) óxido 99,99 Metals basis
Indio (III) óxido
Purity: 99.99%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Formula:
In₂O₃ MW: 277.64 g/mol Pto. de fusión: 850 °C Densidad: 7.18 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011060 Núm. CAS: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Índice Merck: 14,4952 |