Indio (III) óxido 99,999 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Trióxido de diindio
36386.09
36386.18
36386.09EA
149
EUR
36386.09
36386.18
Indio (III) óxido 99,999 Metals basis
Indio (III) óxido
Purity: 99.999%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: 3-6mm Sintered Granules
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Formula:
In₂O₃ MW: 277.64 g/mol Pto. de fusión: 850 °C Densidad: 7.18 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011060 Núm. CAS: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Índice Merck: 14,4952 |