Indio (III) óxido ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45460.18
45460.09
45460.18EA
497
EUR
45460.18
45460.09
Indio (III) óxido ≥99.995% (metals basis)
Indio (III) óxido
Purity: 99.995%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: 6mm & down pieces
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Formula:
In₂O₃ Pto. de fusión: 850 °C Densidad: 7,18 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011060 Núm. CAS: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Índice Merck: 14,4952 |