Indio (III) óxido, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Trióxido de diindio
MQ200
1.12201.0010 1.12201.0005
1.12201.0010EA 93.8 EUR
1.12201.0010 1.12201.0005
Indio (III) óxido, Sigma-Aldrich®
Indio (III) óxido
Formula: In₂O₃
MW: 277.64 g/mol
Pto. de fusión: 715.05
Densidad: 7.18 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011060
Núm. CAS: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Índice Merck: 12,04984
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2000 °C
Molar Mass 277.64 g/mol
Density 7.18 g/cm3 (20 °C)