Borato de triisopropilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
188740800
188747500
ACRO188740800EA
66.4
EUR
ACRO188740800
ACRO188747500
Borato de triisopropilo 98+%
Borato de triisopropilo
Formula:
C₉H₂₁BO₃ Pto. Ebullición: 139 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –59 °C Densidad: 0,814 g/cm³ Pto. de inflamación: 17 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008872 Núm. CAS: 5419-55-6 EINECS: 226-529-9 UN: 2616 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |