Borato de triisopropilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Tri-i-propylborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41264.0100 8.41264.0500 8.41264.0050 8.41264.9047
8.41264.0100EA 87.7 EUR
8.41264.0100 8.41264.0500 8.41264.0050 8.41264.9047
Borato de triisopropilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Borato de triisopropilo
Formula: C₉H₂₁BO₃
MW: 188.07 g/mol
Pto. Ebullición: 139
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008872
Núm. CAS: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point -59 °C
Molar Mass 188.07 g/mol
Boiling Point 139 - 141 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 75 hPa (100 °C)
Flash Point 25.5 °C
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid