Borato de tributilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tri-n-butylborate
177191000 177195000
ACRO177191000EA 32.5 EUR
ACRO177191000 ACRO177195000
Borato de tributilo 98%
Borato de tributilo
Formula: C₁₂H₂₇BO₃
MW: 230,15 g/mol
Pto. Ebullición: 230…235 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,853 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009434
Núm. CAS: 688-74-4
EINECS: 211-706-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %