Borato de tributilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tri-n-butylborate
A19322.0F A19322.AE A19322.AP
A19322.0FEA 330 EUR
A19322.0F A19322.AE A19322.AP
Borato de tributilo ≥98%
Borato de tributilo
Purity: 98% CAS No.: 688-74-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3O]3B Formula Weight: 230.16 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4095 Melting Point: -70° Boiling Point: 230-235° Beilstein Reference: 1703865 MDL No.: MFCD00009434
Formula: C₁₂H₂₇BO₃
MW: 230,15 g/mol
Pto. Ebullición: 230…235 °C
Pto. de fusión: < –70 °C
Densidad: 0,853
Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009434
Núm. CAS: 688-74-4
EINECS: 211-706-5