Borato de trietilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
139582500 139580010
ACRO139582500EA 101 EUR
ACRO139582500 ACRO139580010
Borato de trietilo 97%
Borato de trietilo
Formula: C₆H₁₅BO₃
MW: 145.99 g/mol
Pto. Ebullición: 117…118 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –84.5 °C
Densidad: 0.858 g/cm³
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012846
Núm. CAS: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %