Borato de trietilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A18728.0F
A18728.AE
A18728.AP
A18728.0FEA
612
EUR
A18728.0F
A18728.AE
A18728.AP
Borato de trietilo ≥97%
Borato de trietilo
Purity: 97%
CAS No.: 150-46-9
Molecular Formula: C6H15BO3
Formula Weight: 145.99
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.3740
Odour: Mild
Melting Point: -85°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1699052
UN No.: 1176
MDL No.: MFCD00009073
Formula:
C₆H₁₅BO₃ MW: 145.99 g/mol Pto. Ebullición: 117…118 °C Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 0.858 Pto. de inflamación: 11 °C (51 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012846 Núm. CAS: 150-46-9 EINECS: 205-760-9 UN: 1176 ADR: 3 II |