Borato de trimetilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
140121000 140125000 140120025
ACRO140121000EA 46.4 EUR
ACRO140121000 ACRO140125000 ACRO140120025
Borato de trimetilo 99%
Borato de trimetilo
Formula: C₃H₉BO₃
MW: 103.91 g/mol
Pto. Ebullición: 68…69 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0.915 g/cm³
Pto. de inflamación: –8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008346
Núm. CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,09842
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3562 to 1.3582 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %