Borato de trimetilo ≥99.9995% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

22975.09 22975.18 22975.30
22975.09EA 41.2 EUR
22975.09 22975.18 22975.30
Borato de trimetilo ≥99.9995% (metals basis)
Borato de trimetilo

Purity: 99.9995+% CAS No.: 121-43-7 Molecular Formula: C3H9BO3 Formula Weight: 103.92 Flash Point: -8°(17°F) Physical Form: Liquid Density: 0.915 Refractive Index: 1.3610 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -34° Boiling Point: 67-69° Beilstein Reference: 1697939 Merck Reference: 14,9712 UN No.: 2416 MDL No.: MFCD00008346

Formula: C₃H₉BO₃
Pto. Ebullición: 67…69 °C
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0,915
Pto. de inflamación: –8 °C (17 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008346
Núm. CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,9712

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR