Borato de tripropilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
22974.18
22974.30
22974.A1
22974.18EA
59.8
EUR
22974.18
22974.30
22974.A1
Borato de tripropilo ≥98%
Borato de tripropilo
Purity: 98%
CAS No.: 688-71-1
Molecular Formula: C9H21BO3
Formula Weight: 188.08
Flash Point: 32°(90°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.861
Refractive Index: 1.3950
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 175-177°
Solubility: Soluble in organic solvents. Decomposes in water
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009366
Formula:
C₉H₂₁BO₃ Pto. Ebullición: 175…177 °C Densidad: 0,861 Pto. de inflamación: 32 °C (90 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009366 Núm. CAS: 688-71-1 EINECS: 211-703-9 UN: 3272 ADR: 3,III |