Aluminio hidróxido, en polvo, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
219130020 219130250 219135000 219130100
ACRO219130020EA 106 EUR
ACRO219130020 ACRO219130250 ACRO219135000 ACRO219130100
Aluminio hidróxido, en polvo, extra puro
Aluminio hidróxido
Formula: Al(OH)₃
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003420
Núm. CAS: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Índice Merck: 12,00355
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Assay ≥63.5 % (Al2O3)
Soluble matter ≤0.2 % (in water)
Loss on ignition ≤36.5 %