Aluminio hidróxido ≥76.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 76.5% min
CAS No.: 21645-51-2
Molecular Formula: AlH3O3
Formula Weight: 78.00
Physical Form: Granular
Appearance: White
Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in alkaline aqueous solution, HCl, H2SO4 solution
Merck Reference: 14,342
MDL No.: MFCD00003420
As absorbent, in chromatography, manufacturing of glass, paper, inks, ceramics, lubricants, cosmetics
Formula:
Al(OH)₃ Pto. de fusión: 300 °C Densidad: 2,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003420 Núm. CAS: 21645-51-2 EINECS: 244-492-7 Índice Merck: 14,342 |