Aluminio hidróxido (hydrargillite), en polvo, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Alumina hidratada
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01091.1000 1.01091.9050
1.01091.1000EA 48.5 EUR
1.01091.1000 1.01091.9050
Aluminio hidróxido (hydrargillite), en polvo, EMPLURA®, Supelco®
Aluminio hidróxido
Formula: Al(OH)₃
MW: 78 g/mol
Pto. de fusión: 300
Densidad: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003420
Núm. CAS: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Índice Merck: 12,00355