Aluminio hidróxido, en polvo fino
Proveedor: Merck
Sinónimos: Alumina hidratada
1.01093.1000 1.01093.9025
1.01093.1000EA 42.4 EUR
1.01093.1000 1.01093.9025
Aluminio hidróxido, en polvo fino
Aluminio hidróxido
Formula: Al(OH)₃
MW: 78 g/mol
Pto. de fusión: 300
Densidad: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003420
Núm. CAS: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Índice Merck: 12,00355