Ácido bórico, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., NF suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
Sinónimos: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
1.00164.1000 1.00164.9025
1.00164.1000EA 134 EUR
1.00164.1000 1.00164.9025
Ácido bórico, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., NF suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
Ácido bórico
Formula: B(OH)₃
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 160 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011337
Núm. CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
IR: 01-2119486683-25
Índice Merck: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM