Antimoniuro de indio ≥99.99% (metals basis), Electronic Grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1312-41-0
Molecular Formula: InSb
Formula Weight: 236.57
Physical Form: Pieces
Density: 5.75 at m.p.
Melting Point: 535°
Merck Reference: 14,4948
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00016146
In semiconductor electronics, as an infrared detector and filter
Formula:
InSb Pto. de fusión: 535 °C Densidad: 5,75 (m.p. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016146 Núm. CAS: 1312-41-0 EINECS: 215-192-3 UN: 1549 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,4948 |