Triseleniuro de diindio ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
88280.06 88280.14
88280.06EA 182 EUR
88280.06 88280.14
Triseleniuro de diindio ≥99.99% (metals basis)
Triseleniuro de diindio
Purity: 99.99% CAS No.: 12056-07-4 Molecular Formula: In2Se3 Formula Weight: 466.52 Physical Form: 3-6mm Pieces Density: 5.67 Melting Point: ca 890° MDL No.: MFCD00016147
Formula: In₂Se₃
Pto. de fusión: ∼ 890 °C
Densidad: 5,67
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016147
Núm. CAS: 12056-07-4
EINECS: 235-016-9
UN: 3283
ADR: 6.1,III