Aluminio sulfato 99.999% (trace metals basis), extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
192430050 192430250 192431000
ACRO192430050EA 59.7 EUR
ACRO192430050 ACRO192430250 ACRO192431000
Aluminio sulfato 99.999% (trace metals basis), extra puro
Aluminio sulfato
Formula: Al₂O₁₂S₃
Pto. de fusión: 770 °C
Densidad: 2,672 g/cm³ (22.5 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003423
Núm. CAS: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Índice Merck: 12,00381
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥15 % (Al) Typical
Total trace metal impurities ≤0.001 %