Aluminio sulfato, anhidro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfato de aluminio
acondicionado en Argón
44563.06 44563.14 44563.22 44563.36
44563.06EA 57.6 EUR
44563.06 44563.14 44563.22 44563.36
Aluminio sulfato, anhidro ≥99.99% (metals basis)
Aluminio sulfato
Purity: 99.99% CAS No.: 10043-01-3 Molecular Formula: Al2(SO4)3 Formula Weight: 342.15 Physical Form: Powder, Packaged under argon Density: 2.71 pH: 3.5 Melting Point: 770° Merck Reference: 14,366 MDL No.: MFCD00003423
Formula: Al₂O₁₂S₃
MW: 342,15 g/mol
Pto. de fusión: 770 °C
Densidad: 2,71
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003423
Núm. CAS: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Índice Merck: 14,366