Aluminio sulfato octadecahidrato 98.0-102.0% (by EDTA titration), en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Sulfato de aluminio octadecahidrato
0564-01EA 216.41 EUR
0564-01 0564-05
Aluminio sulfato octadecahidrato 98.0-102.0% (by EDTA titration), en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Aluminio sulfato octadecahidrato
Formula: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
MW: 666.43 g/mol
Pto. de fusión: 86
Densidad: 1.69 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00149136
Núm. CAS: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0 %
ACS - Assay (Al₂(SO₄)₃·18H₂O) (by EDTA titrn) 98.0 - 102.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.02 %