Aluminio y amonio sulfato dodecahidrato 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
206260010
206260025
206261000
ACRO206260010EA
129
EUR
ACRO206260010
ACRO206260025
ACRO206261000
Aluminio y amonio sulfato dodecahidrato 99%, puro
Aluminio y amonio sulfato dodecahidrato
Formula:
AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O Pto. Ebullición: 200 °C (760 mmHg) Densidad: 1,64 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149958 Núm. CAS: 7784-26-1 EINECS: 232-055-3 Índice Merck: 13,00325 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | 98.5 to 102.5 % |
Loss on drying | 45 % to 48 % (2 g, 300°C) |