Aluminio y amonio sulfato dodecahidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Bis(sulfato) de aluminio y amonio dodecahidrato
21083.292EA 138 EUR
21083.292 21083.462
Aluminio y amonio sulfato dodecahidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Aluminio y amonio sulfato dodecahidrato
Formula: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
MW: 453.33 g/mol
Pto. Ebullición: 200
Pto. de fusión: 93
Densidad: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051042
Núm. CAS: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Índice Merck: 13,00325
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm