Aluminio y amonio sulfato dodecahidrato ≥99% (by titrimetric analysis), grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis(sulfato) de aluminio y amonio dodecahidrato
A2140-1KG
A2140-500G
A2140-10KG
A2140-1KGEA
292
EUR
A2140-1KG
A2140-500G
HONCA2140-10KG
Aluminio y amonio sulfato dodecahidrato ≥99% (by titrimetric analysis), grado reactivo
Aluminio y amonio sulfato dodecahidrato
- ≥95% for general laboratory use.
Formula:
AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O MW: 453.33 g/mol Pto. Ebullición: 200 Pto. de fusión: 93.5 °C Densidad: 1.640 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149958 Núm. CAS: 7784-26-1 EINECS: 232-055-3 Índice Merck: 13,00325 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 99 % |
Solution | complying |