Plomo (II) bromuro 98+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromuro de plomo(II), Dibromuro de plomo
198851000 198855000
ACRO198851000EA 36.8 EUR
ACRO198851000 ACRO198855000
Plomo (II) bromuro 98+%, extra puro
Plomo (II) bromuro
Formula: Br₂Pb
MW: 367.01 g/mol
Pto. Ebullición: 916
Pto. de fusión: 373 °C
Densidad: 6.66 g/cm³
Número MDL: MFCD00011156
Núm. CAS: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,05418
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.0 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in acid)