Plomo (II) bromuro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromuro de plomo(II), Dibromuro de plomo
10720.06
10720.14
10720.06EA
85.2
EUR
10720.06
10720.14
Plomo (II) bromuro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Plomo (II) bromuro
Purity: 99.999%
CAS No.: 10031-22-8
Molecular Formula: Br2Pb
Formula Weight: 367.01
Physical Form: Powder
Density: 6.66
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 373°
Boiling Point: 916°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Merck Reference: 14,5403
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011156
Formula:
Br₂Pb MW: 367.01 g/mol Pto. Ebullición: 916 °C Pto. de fusión: 373 °C Densidad: 6.66 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011156 Núm. CAS: 10031-22-8 EINECS: 233-084-4 UN: 2291 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,5403 |