Plomo (II) bromuro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromuro de plomo(II), Dibromuro de plomo
A19406.22
A19406.36
A19406.22EA
34.2
EUR
A19406.22
A19406.36
Plomo (II) bromuro ≥98%
Plomo (II) bromuro
Purity: 98+%
CAS No.: 10031-22-8
Molecular Formula: Br2Pb
Formula Weight: 367.01
Odour: Odourless
Melting Point: 373°
Boiling Point: 916°
Merck Reference: 14,5403
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011156
Formula:
Br₂Pb MW: 367.01 g/mol Pto. Ebullición: 916 °C Pto. de fusión: 373 °C Densidad: 6.66 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011156 Núm. CAS: 10031-22-8 EINECS: 233-084-4 UN: 2291 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,05418 |