Carburo de silicio ≥99% (metals basis), whiskers
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
38787.09
38787.18
38787.30
38787.09EA
90.8
EUR
38787.09
38787.18
38787.30
Carburo de silicio ≥99% (metals basis), whiskers
Carburo de silicio
Purity: 99%
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Physical Form: 1.5 micron dia x approx 18 micron length
Density: 3.2
Melting Point: 2700°C
Merck Reference: 14,8492
MDL No.: MFCD00049531
Abrasive, polishing, grinding
Formula:
SiC Pto. de fusión: 2700 °C Densidad: 3,2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049531 Núm. CAS: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 Índice Merck: 14,8492 |