Carburo de silicio α-phase ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
40155.22
40155.36
40155.A3
40155.22EA
84
EUR
40155.22
40155.36
40155.A3
Carburo de silicio α-phase ≥99.8% (metals basis)
Carburo de silicio
Purity: 99.8%
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Physical Form: 2 Micron Powder, Surface Area 9-11m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8492
MDL No.: MFCD00049531
Formula:
SiC Pto. de fusión: 2700 °C Densidad: 3,22 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049531 Núm. CAS: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 Índice Merck: 14,8492 |