Carburo de silicio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
43332.A3
43332.36
43332.A3EA
607
EUR
43332.A3
43332.36
Carburo de silicio ≥99% (metals basis)
Carburo de silicio
Purity: 99%
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: CSi
Formula Weight: 40.10
Physical Form: -325 Mesh Powder, Black
Density: 3.16
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 2700°
Merck Reference: 14,8492
MDL No.: MFCD00049531
Formula:
SiC Pto. de fusión: 2700 °C Densidad: 3,16 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049531 Núm. CAS: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 Índice Merck: 14,8492 |