Carburo de silicio, powder, medium 120 grit
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11337.36 A11337.0C A11337.0E
A11337.36EA 58.9 EUR
A11337.36 A11337.0C A11337.0E
Carburo de silicio, powder, medium 120 grit
Carburo de silicio
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: CSi Formula Weight: 40.10 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531
Formula: SiC
Pto. de fusión: 2700 °C
Densidad: 3,16
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049531
Núm. CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM