Carburo de silicio, powder, superfine 600 grit
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13561.0C
A13561.0E
A13561.36
A13561.0CEA
606
EUR
A13561.0C
A13561.0E
A13561.36
Carburo de silicio, powder, superfine 600 grit
Carburo de silicio
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049531
Formula:
SiC Pto. de fusión: 2700 °C Densidad: 3,16 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049531 Núm. CAS: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 |