Carburo de silicio, en polvo grueso 46 grit
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14470.0C A14470.0E A14470.36
A14470.0CEA 630 EUR
A14470.0C A14470.0E A14470.36
Carburo de silicio, en polvo grueso 46 grit
Carburo de silicio
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531
Formula: SiC
Pto. de fusión: 2700 °C
Densidad: 3,16
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049531
Núm. CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM