Carburo de silicio, en polvo fino 320 grit
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16601.36
A16601.0E
A16601.0C
A16601.36EA
54.5
EUR
A16601.36
A16601.0E
A16601.0C
Carburo de silicio, en polvo fino 320 grit
Carburo de silicio
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Physical Form: Powder
Density: 3.16
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049531
Formula:
SiC Pto. de fusión: 2700 °C Densidad: 3,16 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049531 Núm. CAS: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 |