Plomo (II) cloruro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de plomo, Cloruro de plomo(II)
Ampuled under argon
42841.04
42841.09
42841.18
42841.04EA
78
EUR
42841.04
42841.09
42841.18
Plomo (II) cloruro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Plomo (II) cloruro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-95-4
Molecular Formula: PbCl2
Formula Weight: 278.10
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 5.85
Melting Point: 501°
Boiling Point: 951°
Merck Reference: 14,5404
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011157
Formula:
Cl₂Pb MW: 278.11 g/mol Pto. Ebullición: 951 °C Pto. de fusión: 501 °C Densidad: 5.85 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011157 Núm. CAS: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 UN: 2291 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,5404 |