Plomo (II) nitrato 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de plomo
193320100 193320500
ACRO193320100EA 95.5 EUR
ACRO193320100 ACRO193320500
Plomo (II) nitrato 99.999% (trace metals basis)
Plomo (II) nitrato
Formula: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Pto. de fusión: 470 °C (desc.)
Densidad: 4.53 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011153
Núm. CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,05432
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline solid
Total trace metal impurities ≤0.001 %