Plomo (II) óxido 99.7%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Monóxido de plomo
199340010 199340025
ACRO199340010EA 79.5 EUR
ACRO199340010 ACRO199340025
Plomo (II) óxido 99.7%
Plomo (II) óxido
Formula: PbO
MW: 223.2 g/mol
Pto. Ebullición: 1470 °C
Pto. de fusión: 886 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011164
Núm. CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,05431
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Titration Complexometric ≥99.6 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤0.01 %
Silicon (Si) ≤20 ppm
Lead oxide (Pb3O4) ≤0.02 %