Plomo (II) nitrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de plomo
211560010 211565000 211560051
ACRO211560010EA 113 EUR
ACRO211560010 ACRO211565000 ACRO211560051
Plomo (II) nitrato 99+%
Plomo (II) nitrato
Formula: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Pto. de fusión: 470 °C (desc.)
Densidad: 4.53 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011153
Núm. CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,05432
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm