Plomo (II) óxido 99.9+% (trace metals basis), en polvo < 10 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Monóxido de plomo
315855000 315850025 315851000
ACRO315855000EA 107 EUR
ACRO315855000 ACRO315850025 ACRO315851000
Plomo (II) óxido 99.9+% (trace metals basis), en polvo < 10 µm
Plomo (II) óxido
Formula: PbO
MW: 223.2 g/mol
Pto. Ebullición: 1470 °C
Pto. de fusión: 886 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011164
Núm. CAS: 1317-36-8
EINECS: 233-245-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,05431
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light orange Powder
Average particle size ≤10 µm
Total trace metal impurities ≤1000.0 ppm