Plomo (II) nitrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de plomo
423850050 423855000 423850025
ACRO423850050EA 34.9 EUR
ACRO423850050 ACRO423855000 ACRO423850025
Plomo (II) nitrato ACS
Plomo (II) nitrato
Formula: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Pto. de fusión: 470 °C (desc.)
Densidad: 4.53 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011153
Núm. CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,05432
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %