Plomo (II) nitrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dinitrato de plomo
10727.18
10727.30
10727.18EA
146
EUR
10727.18
10727.30
Plomo (II) nitrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Plomo (II) nitrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 10099-74-8
Molecular Formula: Pb(NO3)2
Formula Weight: 331.20
Physical Form: Powder
Density: 4.530
Melting Point: 470° dec.
Merck Reference: 14,5414
UN No.: 1469
MDL No.: MFCD00011153
Formula:
Pb(NO₃)₂ MW: 331.21 g/mol Pto. de fusión: 470 °C (desc.) Densidad: 4.530 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011153 Núm. CAS: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 UN: 1469 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,5414 |