Plomo (II) óxido ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Monóxido de plomo
14240.18 14240.30 14240.A1
14240.18EA 73.7 EUR
14240.18 14240.30 14240.A1
Plomo (II) óxido ≥99.99% (metals basis)
Plomo (II) óxido
Purity: 99.99% CAS No.: 1317-36-8 Molecular Formula: OPb Formula Weight: 223.19 Physical Form: Powder Density: 9.53 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 886° Merck Reference: 14,5413 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011164
Formula: PbO
MW: 223.2 g/mol
Pto. Ebullición: 1470
Pto. de fusión: 886 °C
Densidad: 9.53
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011164
Núm. CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,5413