Plomo (II) óxido low silver
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Monóxido de plomo
33330.36
33330.A3
33330.36EA
36.7
EUR
33330.36
33330.A3
Plomo (II) óxido low silver
Plomo (II) óxido
CAS No.: 1317-36-8
Molecular Formula: PbO
Formula Weight: 223.19
Physical Form: Powder
Density: 9.53
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5413
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011164
As storage batteries, ceramic cements and fluxes, pottery and glazes, in chromium pigments, in oil refining, in paints, and in the assay of precious metal ores
Formula:
PbO MW: 223.2 g/mol Pto. Ebullición: 1470 Pto. de fusión: 886 °C Densidad: 9.53 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011164 Núm. CAS: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,5413 |