Plomo (II) óxido ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Monóxido de plomo
40753.14
40753.22
40753.36
40753.14EA
98.2
EUR
40753.14
40753.22
40753.36
Plomo (II) óxido ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Plomo (II) óxido
Purity: 99.999%
CAS No.: 1317-36-8
Molecular Formula: PbO
Formula Weight: 223.19
Physical Form: Powder
Density: 9.53
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 886°
Merck Reference: 14,5413
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011164
Formula:
PbO Pto. Ebullición: 1470 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 886 °C Densidad: 9,53 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011164 Núm. CAS: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,5413 |