Plomo (II) nitrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de plomo
A16345.0E A16345.22 A16345.36 A16345.PG
A16345.0EEA 212 EUR
A16345.0E A16345.22 A16345.36 A16345.PG
Plomo (II) nitrato ≥99%
Plomo (II) nitrato
Purity: 99% CAS No.: 10099-74-8 Molecular Formula: Pb(NO3)2 Formula Weight: 331.20 Odour: Odourless Melting Point: 470° UN No.: 1469 MDL No.: MFCD00011153
Formula: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Pto. de fusión: 470 °C
Densidad: 4.530
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011153
Núm. CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,05432