Plomo (II) nitrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de plomo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07398.0100 1.07398.1000
1.07398.0100EA 52.1 EUR
1.07398.0100 1.07398.1000
Plomo (II) nitrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Plomo (II) nitrato
Formula: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Pto. de fusión: 450…470 °C
Densidad: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011153
Núm. CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 (6.1) II
Índice Merck: 13,05432
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 522 g/l (20 °C)
Melting Point 458 - 459 °C
Molar Mass 331.2 g/mol
Bulk Density 1850 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 4.49 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer