Estaño (II) cloruro ∼99%, anhidro, white crystalline powder
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
0215015783 0215015790 0215015791 0215015780
ICNA0215015783EA 116 EUR
ICNA0215015783 ICNA0215015790 ICNA0215015791 ICNA0215015780
Estaño (II) cloruro ∼99%, anhidro, white crystalline powder
Estaño (II) cloruro
Stannous Chloride is used as a reducing agent, as a reagent in analytical chemistry and as a metal catalyst in organic reactions.
Formula: SnCl₂
Pto. Ebullición: 652 °C (lit.)
Pto. de fusión: 246 °C
Densidad: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011241
Núm. CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,08861