Carbonato de plomo ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
40119.22 40119.36 40119.57
40119.22EA 78.6 EUR
40119.22 40119.36 40119.57
Carbonato de plomo ACS
Carbonato de plomo
CAS No.: 598-63-0 Molecular Formula: PbCO3 Formula Weight: 267.20 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00064631
Formula: PbCO₃
Pto. de fusión: 315 °C
Densidad: 6,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064631
Núm. CAS: 598-63-0
EINECS: 209-943-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III